Learn More
Ansell Gants en nitrile blanc stériles adaptés à chaque main KIMTECH™ G3
Les gants stériles G3 en nitrile blanc garantissent une protection optimale en salle blanche contre de nombreux contaminants. Avec leur finition texturée et leur formulation nitrile pour peaux sensibles, ces gants stériles de forme anatomique protègent tant l'utilisateur que les procédés.
545.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-1:2016 ; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Oui |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
Accelerator Free | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17825375
![]() |
Ansell
56888-40 |
6 |
545.00€
200 paires |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17845375
![]() |
Ansell
56889-40 |
6,5 |
545.00€
200 paires |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17805365
![]() |
Ansell
56890-40 |
7 |
545.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
17855375
![]() |
Ansell
56892-40 |
8 |
545.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
17875375
![]() |
Ansell
56893-40 |
8,5 |
545.00€
200 paires |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17825365
![]() |
Ansell
56894-40 |
9 |
545.00€
200 paires |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17885375
![]() |
Ansell
56887-40 |
10 |
545.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Nitrile gloves feature a textured finish and provide enhanced sterile cleanroom protection for a wide range of contaminants in a Class 10/ISO 4 critical environment. Hand-specific pairs are appropriate for workers and technicians in medical device manufacturing, pharmaceuticals, or research labs.
- Construction en nitrile blanc, validée à un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10-6, et conditionnement prêt pour salle blanche
- Le matériau entièrement stérilisé présente des niveaux élevés de protection contre la contamination certifiés contre les particules, les micro-organismes, les virus, les médicaments cytotoxiques et les éclaboussures de produits chimiques
- Spécifiques aux mains, jetables et dotés d’un niveau élevé de propreté
- Les bouts de doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des processus plus sûrs et plus efficaces
- Les manchettes à bords roulés ajoutent de la force et réduisent le risque de déchirement
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée
Informations sur la commande
Pochettes et sachets en PE pour une utilisation en salle blanche. Emballés dans une salle blanche répondant aux exigences de la classe ISO 5. Certificats d’analyse et d’irradiation disponibles.
Spécification
ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 | |
Oui | |
Oui | |
Blanc | |
Entièrement texturés | |
0,15 mm | |
Oui | |
5,1 mil | |
Sans poudre | |
Stérile | |
0,15 mm | |
12 in |
EN ISO 374-1:2016 ; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 | |
Classe 10/ISO 4 | |
1,5 | |
Single-use | |
6 mil | |
Spécifique | |
Nitrile | |
0.13 mm | |
Cleanroom Gloves | |
6 mil | |
KIMTECH™ G3 stériles | |
30.5 cm |