Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ Ultimate™
Sensibilité et protection cytotoxique remarquables
Marque: Ansell BUPS-80
505.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 7.04000kg
Description
Les gants stériles en polychloroprène offrent une résistance chimique et une plus grande sensibilité tactile.Recommandés pour les salles blanches de classe 10 / ISO 4.
- Polychloroprène
- Longueur : 12 po (30,5 cm)
- Manchette ourlée, sans poudre
- Surface texturée
- Propriétés anti-statiques
- Excellente protection chimique et sensibilité exceptionnelle
- Sans latex pour éliminer les allergies au latex de type 1
- Couleur naturelle
- Main droite/main gauche
- Conformes classe ISO 4 et compatibles classe A tel que défini dans les BPF de l’UE
- Niveau garanti de stérilité 10-6
Compliance
USP 797, USP 800
Spécification
ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006, ASTM D6978-05, USP 797, USP 800 | |
Classe 10/ISO 4 | |
Naturel | |
5,5 mil | |
Main droite / main gauche | |
4,3 mil | |
Non poudré | |
Stérile | |
0,14 mm | |
BUPS80 | |
9 MPa | |
30,5 cm |
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, contact avec des denrées alimentaires, catégorie III | |
0,65 | |
Entièrement texturés | |
0,14 mm | |
Polychloroprène | |
0,11 mm | |
8 | |
5,5 mil | |
ISO 9001, Règlement EPI 2016 425 Module D | |
BioClean™ Ultimate BUPS | |
12 po |