Learn More
Ansell Gants MICROFLEX™ 93-360 Chemical Resistant Cleanroom
Les gants Ansell™ MICROFLEX™ 93-360 Chemical Resistant Cleanroom sont des gants fins et jetables conçus pour les environnements en salle blanche.
62.95€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | Ce 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Oui |
Chlorinated | Oui |
Accelerator Free | No |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16378401
![]() |
Ansell
93360060 |
6 |
62.95€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16388401
![]() |
Ansell
93360070 |
7 |
62.95€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16398401
![]() |
Ansell
93360080 |
8 |
62.95€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16308411
![]() |
Ansell
93360090 |
9 |
62.95€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16318411
![]() |
Ansell
93360100 |
10 |
62.95€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16328411
![]() |
Ansell
93360110 |
11 |
62.95€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Fabriqués à partir d’un matériau composite synthétique pour une protection chimique robuste.
- La formulation extra-douce et la conception ergonomique offrent un ajustement et une sensation confortables pour un temps d’utilisation prolongé.
- Compatible avec les environnements contrôlés
- Conception à trois couches pour une protection supérieure contre les produits chimiques agressifs, notamment les acides, les solvants et les bases
- La construction en mil fin améliore la tactilité et la dextérité
- Le composé en nitrile et en néoprène empêche les risques d’allergies de type I
- L’intérieur facile à enfiler offre une sensation sèche et facilite le processus d’enfilage et de retrait
- Emballage non particulant conçu pour réduire la contamination
Spécification
ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600 | |
Oui | |
No | |
Émeraude | |
7,9 mil | |
Ambidextres | |
Nitrile | |
0,20 mm | |
Non stérile | |
0,20 mm | |
93-360 | |
500/boîte | |
22 MPa | |
30 cm |
Ce 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 | |
Oui | |
0,65 | |
Single-use | |
0,20 mm | |
Oui | |
7,9 mil | |
Sans poudre | |
7,9 mil | |
ISO 9001 | |
Case | |
MICROFLEX™ 93-360 | |
12 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants MICROFLEX™ 93-360 Chemical Resistant Cleanroom