Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en polychloroprène stériles BioClean™ Fusion™
Excellentes préhension et protection cytotoxique
468.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006, ASTM D978-05, ASTM D6978-05 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006 |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
Couleur | Vert |
Finition externe | Partiellement texturé |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15288298
|
Ansell
S-BFAP-5055 |
5,5 |
468.00€
200 paires |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15298298
|
Ansell
S-BFAP-6065 |
6,5 |
468.00€
200 paires |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15208308
|
Ansell
S-BFAP-7075 |
7,5 |
468.00€
200 paires |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15218308
|
Ansell
S-BFAP-8085 |
8,5 |
468.00€
200 paires |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15238308
|
Ansell
S-BFAP-1010 |
10 |
468.00€
200 paires |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15228308
|
Ansell
S-BFAP-9090 |
9 |
468.00€
200 paires |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Surface texturée
- Longueur : 30,48cm (12 po)
- Propriétés anti-statiques
- Excellente protection chimique et sensibilité exceptionnelle
- Sans latex pour éliminer les allergies au latex de type 1
- Non poudré, manchette ourlée
- Couleur : vert
- Conformes classe ISO 4 et compatibles classe A tel que défini dans les BPF de l’UE
- Double port
- Polychloroprène
- Ambidextres
- AQL 1,5
- Niveau garanti de stérilité 10-6
Compliance
USP 797
Spécification
ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006, ASTM D978-05, ASTM D6978-05 | |
Classe 10/ISO 4 | |
Partiellement texturé | |
0,12 mm | |
Oui | |
3,9 mil | |
Sans poudre | |
4,7 mil | |
ISO 9001:2015 et (EU)2016/425 | |
9 MPa | |
30,5 cm |
EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006 | |
Vert | |
4,7 mil | |
Ambidextre | |
Polychloroprène | |
0,10 mm | |
Stérile | |
0,12 mm | |
BioClean™ Fusion S-BFAP | |
12 po |