Learn More
Ansell Gants de salle blanche en latex stérile BioClean™ Maxima BLL
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
100 paires
25 paires
Description
Les gants en latex stériles pour salles blanches offrent une couverture et une protection supplémentaires au bras supérieur.Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
- Couleur naturelle
- Spécifiques main droite / main gauche, forme anatomique
- Surface texturée pour une meilleure préhension
- Manchette à bord roulé pour une stabilité sur le bras
- Niveau garanti de stérilité 10-6
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III |
| Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Naturel |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Latex |
| Afficher plus |