Rubans adhésifs et étiquettes pour environnements contrôlés
Buerkle™ Seau de contrôle Close-it™
Évitez toute perte d’échantillon grâce à ces étiquettes de scellage adhésives. Les étiquettes de scellage et de contrôle Buerkle™ Close-it™ ont été mises au point pour prévenir la perte d’échantillon à travers les trous créés par les lances d’échantillonnage. Ces étiquettes présentent une structure en sandwich (aluminium / papier) et scellent hermétiquement les conteneurs (étanches à la vapeur).
Bel-Art™ Rouleaux d’étiquettes en papier Write-On™
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à base de solvant pour créer des étiquettes qui resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rouleaux d’étiquettes en papier Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ résistent à l’humidité et à la plupart des solvants. Ils sont parfaits pour les applications à basse température.
Brady™ Option imprimante IP activée pour les imprimantes à transfert thermique IP™ de la série 4300
Les rubans IP sont dotés d’une étiquette Smart Cell RFID permettant aux rubans de communiquer avec l’imprimante pour étiquettes industrielles Brady IP
Buerkle™ Seau de contrôle Close-it™
Les étiquettes Close-it présentent une structure en sandwich (aluminium / papier) et scellent hermétiquement les conteneurs avec une barrière de vapeur. Les joints de contrôle Buerkle™ Close-it™ adhèrent fermement à la plupart des surfaces du récipient, même à celles enduites de poudre fine, ou à celles qui sont légèrement humides ou même congelées là où les étiquettes conventionnelles ou le ruban adhésif ne collent pas.
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications.
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
Fisherbrand™ Square Labels
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
Fisherbrand™ Étiquettes à points 0,375 po
Les étiquettes de stockage cryogénique de marque Fisher utilisent un adhésif spécial conçu pour résister à des températures extrêmement froides allant jusqu’à -196°C (-311°F). Nos étiquettes de stockage cryogénique sont imprimables et inscriptibles. Elles ne déteignent pas, ne se salissent pas et ne tâchent pas. Conçues pour votre utilisation avec votre imprimante laser.
Brady™ Ruban d’imprimante à transfert thermique IP™ série 6400
Ruban haute densité avec excellent solvant, haute résistance à la chaleur et aux rayures
Brady™ Rouleaux en vinyle permanents GlobalMark™
Permettent aux étiquettes d’adhérer et de rester collées sur des surfaces très texturées
Brady™ Étiquettes StainerBondz
Demeurent résistantes lors d’une exposition au xylène et à d’autres produits chimiques couramment utilisés dans le processus de coloration des lames
Brady™ Ruban pour imprimante à transfert thermique série 6000 - option imprimante IP™ activée
Le ruban pour imprimante à transfert thermique série 6000 option Imprimante IP™ activée est un ruban haute densité avec une excellente résistance aux solvants, une résistance à la chaleur élevée et une résistance aux rayures exceptionnelles.
Brady™ Étiquettes StainerBondz PROMO
OFFRE LIMITÉE : Obtenez trois rouleaux d’étiquettes Brady™ pour le prix de deux. Le polyester super résistant aux produits chimiques StainerBondz™ (B-481) est conçu pour être utilisé dans le processus de coloration des lames et dans d’autres identifications de laboratoire nécessitant une résistance chimique supérieure.
Brady™ Étiquettes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz™
Utilisez ces étiquettes à profil bas sur des surfaces congelées ou sur des surfaces à température ambiante qui seront éventuellement stockées dans de l’azote liquide (-196°C). Les étiquettes pour imprimante à transfert thermique Freezerbondz™ sont suffisamment opaques pour couvrir les informations sur les patients légalement protégés afin de respecter les exigences HIPAA.
Micronova™ Ruban en vinyle irradié pour salle blanche
Un ruban en vinyle irradié à faible teneur en particules et en poids biologique pour une utilisation dans des applications en salle blanche critiques et aseptiques
Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche de qualité industrielle
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche de qualité industrielle
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Fisherbrand™ Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape
This irradiated, polyethylene cleanroom tape, with low particulate and bio-burden counts, is ideal for sealing, color coding and marking in aseptic areas.
Fisherbrand™ Ruban pour salles blanches en vinyle de qualité industrielle, 2 po
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Micronova™ Rouleau CSLB™ MicroSeal™
Assure un joint efficace entre le gant et le vêtement. Le rouleau Micronova™ CSLB™ Microseal™ comprend des perforations pour le déchirement à des longueurs optimales.
Texwipe™ Étiquettes pour salle blanche thermique directe
Conçu pour les environnements critiques où l’impression thermique directe est utilisée
Micronova™ Ruban M-Zone™ CuffStrip™
Assure une étanchéité efficace entre le gant et le vêtement dans un environnement critique
Texwipe™ Étiquette d’indication chimique pour stérilisations à la vapeur
Le matériau unique de l’étiquette Texwipe empêche l’effacement des données écrites par le procédé de stérilisation à la vapeur. Notre adhésif permet d’enlever l’étiquette après l’autoclavage et de la réappliquer sur un formulaire de suivi pour l’archivage.
Micronova™ Ruban en polyéthylène irradié PCX™
Ruban en polyéthylène irradié à faible densité et à faible dégazage, idéal pour les applications de scellage, de codage couleur, d’étiquetage, de création de lots et de transformation des aliments.
Micronova™ Rubans en vinyle traités par irradiation pour salle blanche CR100IR™
Utilisé pour la préparation des supports, la création de lots, le codage couleur et l’emballage
Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche de qualité industrielle
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—
Traité pour les applications en salle blanche et autour des salles blanches
Micronova™ Distributeurs de ruban
Distributeurs de rouleaux Micronova, à utiliser avec : Rouleaux sur film ou sur papier, quantité : Chacun, applications recommandées : Sécurité, largeur : 2 po
Micronova™ Ruban de construction EZT™
Adhère facilement à différents supports tels que le plastique, le béton ou l’acier inox