Learn More
Brady™ Étiquettes StainerBondz
Code produit. p-4375907
Click to view available options
Hauteur (impériale):
0,3 in
0,9 in
Hauteur (métrique):
0,7 cm
2,2 cm
Étiquettes par rangée:
1
2
Quantité:
3000/Bte
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 11533844
Marque: Brady™ 108240
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demeurent résistantes lors d’une exposition au xylène et à d’autres produits chimiques couramment utilisés dans le processus de coloration des lames
  • Matériau B-481
  • Ruban série R6400
  • L’impression ne s’efface pas, pas de déformation de l’étiquette ni de décoloration qui pourrait rendre les codes-barres illisibles
  • L’étiquette adhère à la lame
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2005/618/CE MCV
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur blanc
Finition Mat
Format IP™ activé
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification d’étiquetage pour lames
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Répétition horizontale (métrique) 25,40 mm
Étiquettes par rangée 2
Modèle THT-141-481-3
Quantité 3000/Bte
Forme Carré
Dimensions (impériale) 0.9 in H x 0.9 in W
Dimensions (métrique) 22.86 mm H x 22.86 mm W
Plage de températures (impériale) –112 à 266°F
Plage de températures (métrique) –80 à 130°C
Épaisseur (impériale) 0.0036 in.
Épaisseur (métrique) 0,084 mm
Répétition verticale (métrique) 25,40 mm
Dimensions (LxW) 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Longueur (impériale) 0.9 in.
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22,86 mm
Hauteur (impériale) 0,9 in
Hauteur (métrique) 2,2 cm
Alternate Part Number THT-141-481-3
Afficher plus Afficher moins
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt