Learn More
Micronova™ Ruban pour poignets MicroSeal™ irradié
Assure un joint efficace entre le gant et le vêtement. Le rouleau Micronova™ CSLB™ Microseal™ comprend des perforations pour le déchirement à des longueurs optimales.
347.00€ - 860.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique |
Revêtement | Polymer |
Couleur | Blanc |
Finition | Gloss |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13147326
|
Micronova™
CSLB-34WHIR |
19,05 mm | 0,75 in | N/A | ||||||
13157316
![]() |
Micronova™
CSLB-2WHIR |
50,8 mm | 2 in |
690.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13107326
|
Micronova™
CSLB-1WHIR |
25,4 mm | 1 in |
860.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13147316
|
Micronova™
CSLB-3WHIR |
76,2 mm | 3 in |
408.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Assure un joint efficace entre le gant et le vêtement. Le rouleau Micronova™ CSLB™ Microseal™ comprend des perforations pour le déchirement à des longueurs optimales.
- Rouleau en polyéthylène conformable
- Le film en polyéthylène à faible émission de gaz se retire proprement, ne laissant aucun résidu adhésif.
- Perforations à 3 po (7,6 cm) d’intervalles
- Le film à faible dégazage se retire sans laisser de résidus
- Enroulé sur un mandrin de 3 po (7,6 cm) sans support—moins d’emballage, moins de déchets
- Scelle environ 42 gants
- Blanc
- Versions irradiées et non irradiées disponibles
Spécification
Non autoclavable | |
Polymer | |
Gloss | |
Polyéthylène | |
Aseptique, combinaison hazmat et de sécurité, scellage plaque RODAC | |
60°F à 80°F | |
18 yd |
Acrylique | |
Blanc | |
de dia. int. | |
Rouleau pour salle blanche | |
3 in. Plastic Core | |
16°C à 27°C | |
16,5 m |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Micronova™ Ruban pour poignets MicroSeal™ irradié