Learn More
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—
Ce ruban pour salle blanche en vinyle avec adhésif caoutchouc propre est extrêmement pratique, ce qui le rend idéal pour le codage couleur, le marquage et l’étanchéification de surfaces incurvées et irrégulières.
15.60€ - 680.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Rubber |
Type de produit | Rouleau pour salle blanche |
Stérilité | Non stérile |
Dimensions (LxW) | 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po) |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12893652
|
Micronova™
CR100PC-1DB |
Bleu foncé | N/A | |||||||
12803662
|
Micronova™
CR100PC-1DG |
Dark Green | N/A | |||||||
12823662
|
Micronova™
CR100PC-1LG |
Vert clair |
19.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12833662
|
Micronova™
CR100PC-1OR |
Orange | N/A | |||||||
12833542
|
Micronova™
CR100PC-1WH |
White | N/A | |||||||
17371094
|
Micronova™
CR100PC-1WH |
White |
680.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Traité pour les applications en salle blanche et autour des salles blanches
- En vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique qui assure un décollement propre des résidus sur la surface des cartouches pour portoirs et sur la plupart des surfaces de travail en salle blanche
- Rouleaux et joints pour surfaces incurvées et irrégulières
- Finition mate inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Conditionnement individuel dans un sac en polyéthylène
Spécification
Non autoclavable | |
Rouleau pour salle blanche | |
33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po) | |
33 m | |
25.4 mm |
Rubber | |
Non stérile | |
36 yd | |
1 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—