Learn More
Brady™ Option imprimante IP activée pour les imprimantes à transfert thermique IP™ de la série 4300
Les rubans IP sont dotés d’une étiquette Smart Cell RFID permettant aux rubans de communiquer avec l’imprimante pour étiquettes industrielles Brady IP
150.00€ - 318.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE |
Description | Ruban d’imprimante noir à transfert thermique sans halogène série 4300- Imprimante IP Brady activée |
Couleur | Noir |
Format | IP™ activé |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10266223
|
Brady™
066027 |
3,27 in |
223.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11553005
|
Brady™
066028 |
2,3 in |
150.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11816281
|
Brady™
065886 |
4,3 po |
318.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Forte résistance environnementale aux taches et produits chimiques
- Qualité d’impression fiable et nette pour optimiser la lisibilité des codes-barres
- Formulation de cire / résine
- Compatible avec les imprimantes IP300 et IP600
- Diamètre intérieur du noyau : 25,4 mm (1 po), côté encre à l’extérieur
- Comprend une tige
- Couleur : noir
Compliance
Compatibilité RoHS : Test réussi 2002/95/CE
Spécification
Non autoclavable | |
Ruban d’imprimante noir à transfert thermique sans halogène série 4300- Imprimante IP Brady activée | |
IP™ activé | |
Côté encre à l’extérieur | |
Non stérile | |
1 de chaque | |
299,92 m | |
2,54 cm |
RoHS 2002/95/CE | |
Noir | |
Paraffine, Résine | |
Ruban d’imprimante à transfert thermique | |
Axe | |
984 ft | |
1 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Option imprimante IP activée pour les imprimantes à transfert thermique IP™ de la série 4300