Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes carrées
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Type de produit:
Feuille d’étiquettes carrée
Quantité:
156/paquet
52/feuille
85 étiquettes/feuille
Dimensions (métrique):
0,64 x 3,17 cm
0,64 x 3,81 cm
0,64 x 3,81cm
1,91 x 4,29 cm
Conditionnement:
20 feuilles
25 feuilles
Description
- Labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear
- Engineered for use in laser printers
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Format | Sheet |
| Type de produit | Feuille d’étiquettes carrée |
| Stérilité | Non stérile |
| Étiquettes par feuille | 52 |
| Quantité | 52/feuille |
| Dimensions (impériale) | 0,75 x 1,69 po |
| Dimensions (métrique) | 1,91 x 4,29 cm |