Learn More
Micronova™ Ruban en polyéthylène irradié PCX™
Ruban en polyéthylène irradié à faible densité et à faible dégazage, idéal pour les applications de scellage, de codage couleur, d’étiquetage, de création de lots et de transformation des aliments.
Marque: Micronova™ PCX-1TRIR
1021.25 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le ruban en polyéthylène irradié Micronova PCX™ est un ruban en PEBD à faible densité, avec adhésif acrylique sensible à la pression, à faible teneur en halogènes et en chlorures lixiviables afin de réduire les risques de dégazage. Conçu pour diverses applications de salle blanche et de transformation des aliments.
- Ruban en polyéthylène irradié, à faible densité et à faible dégazage
- Adhésif acrylique sensible à la pression
- Idéal pour l’étanchéité, le codage couleur, l’étiquetage, la création de lots, etc.
- Excellente résistance chimique et bonne conformité
- Traité et conditionné en salle blanche
- Enroulé sur un mandrin en plastique de 3 po (7,62 cm)
- Irradiation aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
Spécification
Non autoclavable | |
Transparent | |
Stérile | |
60°F à 80°F | |
33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po) | |
33 m | |
25,4 mm |
Acrylique | |
Polyéthylène | |
Scellage de plaques, marquage et codage couleur dans des environnements aseptiques | |
16°C à 27°C | |
36 yd | |
1 in |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
044577-000 | Certificat de qualité | 09/08/2024 | PCX-1TRIR |
035931-000 | Certificat de qualité | 13/01/2023 | PCX-1TRIR |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02