Learn More
Micronova™ Ruban de construction pour salle blanche
BIOPHARMA
Code produit. p-80874 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
25,4 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13167316
Marque: Micronova™ EZT1WH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adhère facilement à différents supports tels que le plastique, le béton ou l’acier inox
Le ruban de construction pour salle blanche Micronova est un ruban en LDPE facile à déchirer conçu pour la construction et l’entretien des salles blanches. Son adhérence puissante et agressive le rend bien adapté aux projets de construction propre où des surfaces haute et basse énergie doivent être assemblées avec le même suppport. Ce ruban est facile à utiliser et ne présente pas les mêmes limites d’étirement mort que celles qui peuvent se produire avec d’autres rubans en polyéthylène.
  • Ruban en polyéthylène avec adhésif en caoutchouc synthétique haute adhérence
  • Adhérence puissante et excellente de l’adhésif à base de caoutchouc
  • Son bord dentelé permet une déchirure facile à n’importe quelle longueur
  • Conçu pour la construction et l’entretien des salles blanches
  • Permet d’assembler facilement différents supports tels que le plastique, le béton ou l’acier inox
  • Bonne conformité, pas d’étirement mort
  • Résistant aux solvants et aux acides courants
  • Enroulé sur un mandrin en plastique de 3 po (7,62 cm)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Medium Gloss
Format de dia. int.
Matériau PE
Type de produit Ruban de construction pour salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Ruban de construction pour environnements contrôlés
Comprend 3 in. Plastic Core
Sans latex Yes
Quantité 36/Cs.
Dimensions (impériale) 16 x 10 x 6 in.
Dimensions (métrique) 40.6 x 25.4 x 15.24 cm
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (LxW) 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Largeur (impériale) du rouleau 1 in.
Largeur (métrique) du rouleau 25.4 mm