Learn More
Fisherbrand™ Ruban en vinyle irradié pour salle blanche
Un ruban en vinyle irradié à faible teneur en particules et en poids biologique pour une utilisation dans des applications en salle blanche critiques et aseptiques
231.00€ - 66185.26€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat de traitement, NIKA - FDA, CID, conforme aux spécifications fédérales PPP-T-66E et CID A-A 1689A |
Type d’adhésif | Caoutchouc |
Revêtement | Vinyle |
Format | Roll |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16275162
|
Fisherbrand™
EGVFP-2WHIR |
Blanc | 33 m x 12,8 mm (36 yd x 0,5 po) | N/A | N/A | N/A | |||||
16235162
|
Fisherbrand™
EGVFP-12WHIRM |
Blanc | 33 m x 12,7 mm (36 yd x 0,5 po) | N/A | N/A | N/A | |||||
16255162
|
Fisherbrand™
EGVFP-1WHIR |
Blanc | 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po) |
545.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16295162
|
Fisherbrand™
EGVFP-34WHIRM |
Blanc | 33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 po) |
231.00€
16 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16225162
|
Fisherbrand™
EGVFP-12TRIRM |
Transparent | 33 m x 12,7 mm (36 yd x 0,5 po) | N/A | N/A | N/A | |||||
16285162
|
Fisherbrand™
EGVFP-34TRIRM |
Transparent | 33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 po) | N/A | N/A | N/A | |||||
16245162
|
Fisherbrand™
EGVFP-1TRIR |
Transparent | 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po) | N/A | N/A | N/A | |||||
16265162
|
Fisherbrand™
EGVFP-2TRIR |
Transparent | 33 m x 50,8 mm (36 yd x 2 po) | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Spécification
Autoclavable | |
Caoutchouc | |
Roll | |
Ruban en vinyle pour salle blanche | |
3 in. Plastic Core | |
16°C à 27°C | |
33 m |
Certificat de conformité, certificat de traitement, NIKA - FDA, CID, conforme aux spécifications fédérales PPP-T-66E et CID A-A 1689A | |
Vinyle | |
Vinyle | |
Stérile | |
60°F à 80°F | |
36 yd |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Ruban en vinyle irradié pour salle blanche