Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
55.20€ - 69.00€
Spécification
Type de produit | Feuille laser à étiquette à points |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Tubes de 0,5 à 1,5 ml |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17827191
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 12,7 mm |
55.20€
20 feuilles |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17847191
|
Fisherbrand™
|
Vert | 9,55 mm |
55.20€
20 feuilles |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17857191
|
Fisherbrand™
|
Orange | 9,55 mm |
55.20€
20 feuilles |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17867191
|
Fisherbrand™
|
Violet | 9,55 mm |
55.20€
20 feuilles |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17877191
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 9,55 mm |
55.20€
20 feuilles |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17887191
|
Fisherbrand™
|
Jaune | 9,55 mm |
55.20€
20 feuilles |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17897191
|
Fisherbrand™
|
Assorties | 9,55 mm |
69.00€
25 feuilles |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
The labels can be printed on and will not bleed. Perfect for distinguishing amongst various specimens.Spécification
Feuille laser à étiquette à points | |
Non stérile | |
Tubes de 0,5 à 1,5 ml |