Learn More
Micronova™ Distributeurs de ruban
Distributeurs de rouleaux Micronova, à utiliser avec : Rouleaux sur film ou sur papier, quantité : Chacun, applications recommandées : Sécurité, largeur : 2 po
107.00€ - 173.00€
Spécification
Couleur | Beige |
---|---|
Matériau | Plastique |
À utiliser avec (application) | Bandes sur film ou sur papier |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Type de produit | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13158515
|
Micronova™
P-52 |
Distributeur de rouleaux | 3,25 po |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13168515
|
Micronova™
P-52W |
Distributeur de ruban adhésif avec fond pondéré | 5 po |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Distributeurs de rouleaux Micronova, à utiliser avec :Rouleaux sur film ou sur papier, quantité :Chacun, applications recommandées :Sécurité, largeur :2 po
The Micronova Tape Dispenser is a combination of coated steel and plastic with a 2-inch width. Available with or without a weighted base. Designed for use with all Micronova 3-inch core tapes.
- Coated steel and plastic tape dispenser
- 2-inch capacity
- Holds tapes with 3 inch cores
- Designed for use with Micronova tapes
- Optional weighted base
Spécification
Beige | |
Plastique | |
Bandes sur film ou sur papier | |
Non stérile |