Écouvillons pour environnements contrôlés
Texwipe™ Écouvillons de série en polyester Alpha™
La tête en maille de polyester blanchi en salle blanche fournit un support neutre pour l’échantillon prélevé en raison de son degré élevé de propreté. Les écouvillons Texwipe™ Alpha™ sont largement recommandés pour l’échantillonnage de surface et les travaux de validation de nettoyage.
Contec™ Écouvillons en coton CONSTIX™
Fabriqués avec les fibres de coton discontinues les plus longues et un simple liant de méthylcellulose. Les écouvillons en coton Contec™ CONSTIX™ génèrent de très faibles niveaux de résidus, de particules et de fibres extractibles.
Texwipe™ Écouvillon Texwipe™ Low TOC Alpha™
Assure des tolérances précises et constantes sans utiliser d’adhésifs pour des performances supérieures. Les écouvillons à faible teneur en COT Texwipe™ Alpha™ sont nettoyés au moyen d’un procédé exclusif pour assurer leur adéquation avec l’analyse du carbone organique total (COT) lors du protocole de validation du nettoyage.
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Absorbond™
Sans adhésif afin d’éviter toute contamination
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées
Texwipe™ Écouvillons stériles en coton
En 100 % coton de qualité USP
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série High Sorbency
Certifiés sans silicone
Texwipe™ Écouvillons Microdenier
Fabriqués en matériau Microdenier avec une structure entièrement liée par procédé thermique qui élimine la contamination adhésive
Contec™ Écouvillons en polyester scellé CONSTIX™
Fabrication en tissu polyester Polynit pour salle blanche ou en tissu polyester non tissé pour des niveaux de particules et de résidus très faibles. Les écouvillons en polyester étanche Contec™ CONSTIX™ sont idéaux pour une utilisation avec des solvants agressifs tels que l’acétone, le trichlorométhane et les acides nitrique et sulfurique.
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Transplex™ / ESD
Contrôle ESD sans contamination du carbone ou charge du métal
Fisherbrand™ Écouvillon en coton/PP
Utilisez ces écouvillons pour le prélèvement d’échantillons. L’écouvillon en coton / polypropylène Fisherbrand™ est doté d’une tête ronde, compacte et résistante aux effilochages ainsi que d’une tige en polypropylène.
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série CleanFoam™
Excellente absorption
Contec™ Écouvillons en mousse étanche CONSTIX™
Optez pour ces écouvillons résistants parfaits pour le nettoyage. Les écouvillons en mousse étanche Contec™ CONSTIX™ sont excellents pour l’élimination des particules. À utiliser avec des solvants tels que l’alcool isopropylique.
Fisherbrand™ Écouvillons en mousse PurSwab
Applicateurs flexibles en mousse. La pointe est composée d’une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes. Idéales pour une variété d’applications de nettoyage.
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs designed for the evaluation of surface cleaning protocols in biopharmaceutical industries.
Texwipe™ Écouvillon ESD Micro CleanFoam™
À utiliser lorsque l’ESD peut être un problème
Texwipe™ Grand écouvillon d’échantillonnage Absorbond™
Pour la validation du nettoyage des équipements utilisés dans la fabrication des API, des excipients, des médicaments et des produits biotechnologiques
Texwipe™ Écouvillon ESD Micro Absorbond™
Excellent écouvillon dissipatif pour le nettoyage de très petites zones rainurées, à fentes et à recoins
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Foam
Certifiés sans silicone
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en polyester non tissé
Les écouvillons en polyester non tissés sont disponibles avec de petites et longues poignées.
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Specialty
Certifiés sans silicone
Texwipe™ Écouvillons à usage général
Conçus pour les applications industrielles ou générales
Texwipe™ Écouvillons stériles en mousse CleanFoam
Écouvillons en mousse stériles Texwipe CleanFoam, longueur :5 po, 132,2 mm, largeur de la tête :0,78 po, 19,7 mm, type de poignée :PP, PUR, applications recommandées :Sécurité
Contec™ CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs
CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs consists of 100% polyester fabric that is thermally bonded to a polypropylene handle.
Texwipe™ Système stérile de collecte et de transport à sec
Unités stériles prêtes à l’emploi pour la collecte et le transport d’échantillons bactériologiques.
Contec™ Écouvillons CONSTIX™
Mousse de PU collée à un embout souple en nylon, compatible avec de nombreux solvants courants. Les écouvillons ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des cétones telles que l’acétone ou la MEK.
Texwipe™ Bâtonnet de protection contre les DES
Le bâtonnet de protection contre les DES avec micro-pointes est un outil de nettoyage et de préparation à double extrémité conçu pour une utilisation sur des stations de travail protégées contre les DES
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips en polyester tricoté
Pour le nettoyage des zones rainurées, à fentes et à recoins
Texwipe™ Nylon MicroSwabs™
L’écouvillon pour salle blanche en nylon de précision Texwipe est fabriqué à partir d’une pointe de 0,9 mm de diamètre constituée de filaments de nylon regroupés dans un tube serti sur une poignée en polypropylène à 100 %. Les filaments forment une mini brosse à l’extrémité de la pointe.
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées.