Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série CleanFoam™
Code produit. p-2861519 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
2,63 in
2,65 in
2,744 in
2,756 in
2,795 in
6,41 in
Type de pointe:
Flexible
Rigide
Type de poignée:
Compact
Long manche
Conditionnement:
500 pièces
Pack de 500
Code produit. 15722426
Marque: Texwipe™ TX741B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente absorption
Têtes CleanFoam blanchies fabriquées en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes de 100 pores par pouce pour une excellente capacité et un excellent amortissement.
  • Écouvillons en mousse les plus propres disponibles avec une capacité solvante et une capture de la contamination supérieures
  • Traités par solvant pour des niveaux très faibles de résidus non volatils et de génération de particules
  • Bonne résistance chimique, peut être utilisé avec des solvants tels que l’alcool isopropylique et pour l’application de lubrifiants et d’autres liquides
  • Têtes soudées thermiquement sur des manches en polypropylène, sans adhésifs contaminants. Fabriquées à partir des matériaux les plus propres disponibles
  • Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
  • L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
  • Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Structure Pointe à tête flexible, manche compact
Diamètre (impériale) de la poignée 0,094 in
Longueur (impériale) 2,65 in
À utiliser avec (application) Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, récurage de zones à recoins, élimination d’excès de matériaux, de débris, nettoyage des surfaces et des joints d’intersection
Couleur de la poignée Vert clair
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 2,4mm
Longueur (métrique) 67,3mm
Longueur (impériale) de la poignée 2,24 in
Longueur (métrique) de la poignée 56,8mm
Matériau CleanFoam
Dimensions S
Épaisseur (métrique) 3 mm
Longueur (impériale) de la pointe 0,413 in
Type de poignée Compact
Longueur (métrique) de la pointe 10,5mm
Largeur (métrique) de la pointe 7 mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,25 in
Diamètre (métrique) de la pointe 3,4mm
Diamètre (impériale) de la pointe 0,134 in
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de pointe Flexible
Matériau de la pointe Mousse de polyuréthane CleanFoam™ 100 ppi