Learn More
Texwipe™ Système stérile de collecte et de transport à sec
Unités stériles prêtes à l’emploi pour la collecte et le transport d’échantillons bactériologiques.
1011.75€ - 2065.00€
Spécification
Certifications/Conformité Certificats d’irradiation et de conformité
À utiliser avec (application) Échantillonnage diagnostique, surveillance environnementale, échantillonnage d’ADN, échantillonnage de surface
Couleur de la poignée Blanc
Type de produit Écouvillons de salle blanche
Longueur (impériale) de la poignée 5,276 in
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Matériau de la pointe Longueur (métrique) de la tête Largeur (métrique) de la tête Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau de la pointe Longueur (métrique) de la tête Largeur (métrique) de la tête Prix Quantité et disponibilité  
17238879
Afficher les documents
Texwipe™
STX705PT
Coton 18,2mm 7 mm
2065.00€
500 pièces
Expédition estimée: 06-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16517349
Afficher les documents
Texwipe™
STX705PT
Coton 18,2mm 7 mm N/A N/A N/A
17288879
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Texwipe™
STX764T
Polyester 17mm 4,6mm
2025.00€
500 pièces
Expédition estimée: 03-09-2025
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
17166199
missing translation for 'viewDocuments'
Texwipe™
STX764T
Polyester 17mm 4,6mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Conçu pour préserver l’intégrité du prélèvement d’échantillons et du transport d’échantillons vers le laboratoire.
  • Fabriqué à partir de 100 % de coton filé de qualité USP ou 100 % de polyester filé de qualité USP
  • Les écouvillons sont solidement fixés à un arbre en polystyrène flexible par un adhésif aqueux
  • 155Les écouvillons de 6,1 po de long permettent d’accéder aux sites d’échantillonnage difficiles à atteindre
  • Le bouchon moulé en PEBD de qualité médicale maintient fermement la poignée à des fins de sécurité et de stérilité lors de l’échantillonnage
  • Le joint inviolable assure la stérilité au point d’utilisation
  • Tube en polypropylène de qualité médicale de 1 mm d’épaisseur, avec fond rond moulé sans soudure
  • Les anneaux du capuchon assurent une étanchéité et une protection contre toute contamination pendant le transport
  • Emballage étiqueté pour une utilisation globale
  • Irradiation aux rayons gamma jusqu’au niveau garanti de stérilité conforme de 10-6 dans le respect des normes ANSI / AAMI / ISO 11137
  • Code du lot et date d’expiration indiqués sur chaque tube
  • Les certificats d’irradiation et de conformité joints à chaque pack confirment que la dose d’irradiation est conforme aux spécifications
Bestellinformation
1 écouvillon / tube ; 100 tubes / boîte ; 5 boîtes/carton
Spezifikation
Spezifikation
Certificats d’irradiation et de conformité
Blanc
5,276 in
Adhésif aqueux
Échantillonnage diagnostique, surveillance environnementale, échantillonnage d’ADN, échantillonnage de surface
Écouvillons de salle blanche
134 mm
Polystyrène
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Texwipe™ Système stérile de collecte et de transport à sec
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt