Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en polyester non tissé
Les écouvillons en polyester non tissés sont disponibles avec de petites et longues poignées.
530.00€ - 570.00€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS 2002/05 et REACH |
---|---|
Type de produit | Écouvillon |
Type d’adhésif | Non contaminant |
Matériau de la poignée | PP |
Matériau de la pointe | Polyester non tissé |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la pointe | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la pointe | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17208650
|
Berkshire™
LTN70F.20 |
1,1cm | 5,9cm |
530.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12886804
|
Berkshire™
LTN1465.10 |
1,7cm | 14,5cm |
570.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Polyester hydroentangle double couche sur tige flexible
- Doux et non abrasifs
- Tête thermoliée
- Conditionnés dans une salle blanche ISO classe 4 (classe 10)
Spécification
RoHS 2002/05 et REACH | |
Non contaminant | |
Polyester non tissé |
Écouvillon | |
PP |