Learn More
Texwipe™ Écouvillons à usage général
Conçus pour les applications industrielles ou générales
Marque:  Texwipe™ TX804
Code nomenclature Nacres: NB.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 16388735
  • 491.00€ / 1500 pièces
Expédition estimée: 03-09-2024
Description
Le manche en polypropylène (100 %) garantit la compatibilité chimique
La structure entièrement liée par procédé thermique élimine la contamination adhésive
Conditionnés dans un sachet refermable sans silicone
Disponible en nid d’abeille et mousse de polyester
Fabriqués selon des tolérances rigoureuses et constantes à l’aide de processus automatisés de haute précision
Codage de lot pour la traçabilité et le contrôle de la qualité
Le manche orange permet une identification facile pour une utilisation dans des zones moins critiques
Cellule de type nid d’abeilles en polyester 801 et 802
conçue pour maximiser l’absorption, capturer des particules et saletés de grande taille
“Cellules” du tissu conçues pour le prélèvement et l’application d’adhésifs, de graisses et de liquides
Mousse 803, 804 et 805
de polyuréthane (100 %)
Conçue pour l’application et l’absorption d’adhésifs, de graisses et de liquides dans des zones moins critiques
Applications :
Élimination et application de soudures et de flux
Nettoyage d’espaces confinés contenant des solutions épaisses (comme les peintures ou les encres)
Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et de solutions
Prélèvement de poudres et de poussières
Spécification
Spécification
3 sachets/boîte
2,62 in
Orange
0,24cm
2,01 in
Mousse
1,55cm
0,2 in
Mousse en polyuréthane
0,094 in
Élimination et application de soudures et de flux, application et élimination des lubrifiants, adhésifs et solutions
Écouvillon
6,65cm
5,1cm
0,610 in
0,32cm
Polypropylène, manche de couleur orange