Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Foam
Code produit. p-2861523 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Type de pointe:
Flexible
Rigide
Longueur (métrique) de la poignée:
92,5mm
101,8mm
105,8mm
106mm
Diamètre (métrique) de la pointe:
4,8mm
6,7mm
12,7mm
15mm
19,2mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15772416
Marque: Texwipe™ TX708A
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Certifiés sans silicone
Hautes performances pour les applications nécessitant une capacité d’absorption, une faible génération de particules et une faible résistance aux solvants.
  • La mousse de polyuréthane à cellules fermées de haute qualité offre des performances élevées pour les applications nécessitant une capacité d’absorption, une faible génération de particules et une résistance aux solvants
  • Sa douceur et sa faible abrasion protègent les composants délicats
  • Tête en mousse sur spatule flexible et rigide, avec manches en polypropylène résistantes aux produits chimiques
  • Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant les derniers procédés et équipements de pointe
  • Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
  • L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
  • Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Structure Spatule à tête rigide, manche facile à saisir
Diamètre (impériale) de la poignée 0,26 in
Longueur (impériale) 5,205 in
À utiliser avec (application) Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, récurage de zones à recoins, élimination d’excès de matériaux, de débris, nettoyage des surfaces et des joints d’intersection
Couleur de la poignée Vert clair
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 6,6mm
Longueur (métrique) 132,2mm
Longueur (impériale) de la poignée 4,154 in
Longueur (métrique) de la poignée 105,8mm
Matériau Mousse
Forme Circulaire
Épaisseur (métrique) 9,4mm
Longueur (impériale) de la pointe 1,04 in
Type de poignée Long, easy-grip
Longueur (métrique) de la pointe 26,4mm
Largeur (métrique) de la pointe 6,6mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,12 in
Diamètre (métrique) de la pointe 19,2mm
Diamètre (impériale) de la pointe 0,756 in
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de pointe Flexible
Matériau de la pointe Mousse de polyuréthane CleanFoam™ 100 ppi