Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Transplex™ / ESD
Contrôle ESD sans contamination du carbone ou charge du métal
42.10€ - 151.00€
Spécification
Diamètre (impériale) de la poignée 0,118 in
À utiliser avec (application) Convient parfaitement aux applications avec des dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques nécessitant un nettoyage à faible contamination, tels que l’assemblage de disques durs rigides magnétorésistants, la fabrication d’appareils médicaux électroniques et le nettoyage et la réparation de cartes
Couleur de la poignée Translucide
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 3 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Structure Diamètre (métrique) de la pointe Longueur (métrique) de la poignée Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Structure Diamètre (métrique) de la pointe Longueur (métrique) de la poignée Prix Quantité et disponibilité  
15742426
Afficher les documents Détails de la promotion
Texwipe™
TX750E
Pointe pointue de précision, manche compact 3,5mm 78,5mm
151.00€
500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15613357
Afficher les documents Détails de la promotion
Texwipe™
TX758E
Spatule à tête flexible, poignée compacte 4mm 80,5mm
113.00€
500 pièces
Expédition estimée: 25-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15792426
Afficher les documents Détails de la promotion
Texwipe™
TX761D
Spatule à tête flexible, longue poignée 6,8mm 3mm
42.10€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Convient parfaitement aux applications avec des dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques nécessitant un nettoyage à faible contamination, tels que l’assemblage de disques durs rigides magnétorésistants, la fabrication d’appareils médicaux électroniques et le nettoyage et la réparation de cartes.
  • Dissipe en toute sécurité les charges électriques en moins de deux secondes en cas d’utilisation avec un solvant tel que l’IPA
  • Manche en alliage plastique révolutionnaire qui dissipe en toute sécurité les charges électriques sans contaminer les additifs
  • Ne se base pas sur l’humidité atmosphérique
  • Ne contient ni silicone, ni carbone, ni métaux, ni antistatiques chimiques ni antistatiques ioniques en développement
  • Pour les substrats de la tête, le choix comprend le polyester CleanFoam™ à faible teneur en résidus ou Alpha™ blanchi
  • Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant des processus et équipements de pointe
  • Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
  • L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
  • Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Spécification
0,118 in
Translucide
3 mm
Alliage de plastique
Convient parfaitement aux applications avec des dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques nécessitant un nettoyage à faible contamination, tels que l’assemblage de disques durs rigides magnétorésistants, la fabrication d’appareils médicaux électroniques et le nettoyage et la réparation de cartes
Écouvillon
Thermique
Mousse de polyuréthane CleanFoam™ 100 ppi
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série Transplex™ / ESD