Learn More
Texwipe™ Écouvillons stériles en coton
En 100 % coton de qualité USP
774.00€ - 846.00€
Spécification
Longueur (impériale) | 6,1 in |
---|---|
Longueur (métrique) | 155 mm |
Longueur (impériale) de la poignée | 5,3 in |
Longueur (métrique) de la poignée | 137 mm |
Matériau | Coton de qualité USP |
Code produit | Marque | Type de produit | Type de poignée | Largeur (métrique) de la tête | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Type de poignée | Largeur (métrique) de la tête | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15823886
|
Texwipe™
STX705P |
Écouvillon en coton stérile avec manche en polystyrène | PS | 6 mm |
774.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
17435353
|
Texwipe™
STX705W |
Écouvillon en coton stérile avec manche en bois | En bois | 6,4mm |
846.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Liés à la tige en bois ou en polystyrène par un adhésif à base aqueuse
- Des processus automatisés de haute précision sont utilisés pour rendre les écouvillons conformes aux tolérances rigoureuses et constantes
- Écouvillons faciles à ouvrir et emballés individuellement pour garantir la stérilité
- Irradiation aux rayons gamma jusqu’au niveau garanti de stérilité conforme de 10-6 conformément aux normes ANSI / AAMI / ISO11137
- Les écouvillons préstérilisés éliminent le reconditionnement, la documentation et la validation
- d’écouvillons autoclavés
- Code du lot et date de péremption indiqués sur chaque emballage
- Comprend un code-barres pour le contrôle des stocks
- Certificats d’irradiation et de conformité joints
- Emballage étiqueté pour une utilisation globale
Applications :
Échantillonnage diagnostique, surveillance de l’environnement et nettoyage avec des solvants tels que l’IPA
Spécification
6,1 in | |
5,3 in | |
Coton de qualité USP |
155 mm | |
137 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Texwipe™ Écouvillons stériles en coton