Learn More
Contec™ Écouvillons en polyester scellé CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-3830828 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
152,4mm
Matériau de la poignée:
Polypropylène
Matériau de la pointe:
Mousse de polyester tricoté
Tissu pour salle blanche en polynit polyester
Largeur (métrique) de la pointe:
6,4mm
10,2mm
Conditionnement:
50 pièces
500 pièces
Code produit. 15431363
Marque: Contec™ SP3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en tissu polyester Polynit pour salle blanche ou en tissu polyester non tissé pour des niveaux de particules et de résidus très faibles. Les écouvillons en polyester étanche Contec™ CONSTIX™ sont idéaux pour une utilisation avec des solvants agressifs tels que l’acétone, le trichlorométhane et les acides nitrique et sulfurique.
  • Idéaux pour les applications avec sensibilité critique à la contamination
  • Tête en tissu polyester Polynit pour salle blanche scellée à une poignée en acétal Delrin
  • Résistant aux solvants agressifs 
  • Matériau de la tête en maille de polyester durable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) de la poignée 0,12 in
Longueur (impériale) 6 in
À utiliser avec (application) Idéaux pour les applications avec sensibilité critique à la contamination, utilisation avec des solvants agressifs tels que l’acétone, le trichloroéthane, et les acides nitrique et sulfurique
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 3 mm
Longueur (métrique) 152,4mm
Longueur (impériale) de la poignée 5 po
Longueur (métrique) de la poignée 127 mm
Matériau Maille polyester
Forme Tête rectangulaire
Longueur (impériale) de la pointe 1 po
Longueur (métrique) de la pointe 25,4mm
Largeur (métrique) de la pointe 10,2mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,4 in
Stérilité Non stérile
Type d’adhésif Scellé par ultrasons
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de pointe Rectangle
Matériau de la pointe Mousse de polyester tricoté