Learn More
Texwipe™ Écouvillons Microdenier
Code produit. p-4755034 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
7 cm
12,7cm
16,2cm
Type de pointe:
Flexible
Plat
Longueur (métrique) de la poignée:
6 cm
10,1cm
14,6cm
Longueur (métrique) de la pointe:
1,1cm
1,68cm
2,57cm
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 15545350
Marque: Texwipe™ TX714MD
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en matériau Microdenier avec une structure entièrement liée par procédé thermique qui élimine la contamination adhésive
Fabriqués en matériau Microdenier avec une structure entièrement liée par procédé thermique qui élimine la contamination adhésive
L’écouvillon sans nylon est compatible avec les nettoyants et désinfectants CAQ (chlorure d’ammonium quaternaire)
Matériau en tissu 100 % polyester
Amélioration de l’absorption et effet de mèche rapide
Permet une augmentation du soulèvement et de la capture de particules aussi petites que les microbes
Présente une résistance chimique et fournit un nettoyage sans traînée
Blanchit en salle blanche, ce qui permet des niveaux ultra bas de particules, de NVR (résidus non volatils) et d’ions
Manches en polypropylène vierge à 100 %
Autoclavable pour une utilisation dans des environnements et pour des processus stériles
Conditionnement dans un sachet refermable sans silicone
Applications :
Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique
Récurage de zones à recoins
Élimination d’excès de matériaux, de débris
Nettoyage des surfaces et des joints d’intersection
Nettoyage avec des solutions et des solvants compatibles
Prélèvement de fines poudres
Spécification
Diamètre (impériale) de la poignée 0,205 in
Longueur (impériale) 5 in
À utiliser avec (application) Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, élimination des matériaux en excès, débris, nettoyage des surfaces et des joints d’intersection
Couleur de la poignée Vert clair
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 0,52cm
Longueur (métrique) 12,7cm
Longueur (impériale) de la poignée 4 po
Longueur (métrique) de la poignée 10,1cm
Matériau Polyester (100 %)
Longueur (impériale) de la pointe 1 po
Type de poignée Polypropylène, manche vert clair et facile à saisir
Longueur (métrique) de la pointe 2,57cm
Largeur (métrique) de la pointe 12,7mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,1 in
Autoclavable Oui
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de pointe Plat
Matériau de la pointe Polyester Microdenier