Learn More
Contec™ Écouvillons en polyester scellé CONSTIX™
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Type de poignée:
Flex-Tip
Tête large
Matériau de la pointe:
Double maille de polyester
Maille polyester
Longueur (impériale):
2,8 in
4,9 in
Diamètre (métrique) de la pointe:
12,2 x 23,1 mm
3,4 x 10,8 mm
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Description
- La tête ne contient ni adhésifs, ni liants.
- Durable, absorbant et à très faible teneur en particules et résidus.
- La tête en polyester offre une meilleure capacité d’adsorption, un bon piège à particules et une élimination améliorée.
- Compatible avec la plupart des solvants courants, tels que les alcools et les cétones
- L’embout souple facultatif offre une application plus douce sur les surfaces et permet d’accéder à des espaces et éléments très petits
- La tête en polyester non tissé facultative offre une meilleure capacité d’adsorption pour les solutions non aqueuses
- La tête large facultative offre une couverture de surface plus large pour les applications critiques
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) de la poignée | 0,22 in |
| Longueur (impériale) | 4,9 in |
| Type de produit | Écouvillon |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 5,7 mm |
| Longueur (métrique) | 124 mm |
| Type de poignée | Tête large |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 12,2 x 23,1 mm |
| Diamètre (impériale) de la pointe | 0,48 x 0,91 in |
| Stérilité | Non stérile |
| Type d’adhésif | Thermique |
| Afficher plus |