Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR de demi-surface à 96 puits, traitée pour la culture cellulaire, à fond plat
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: Greiner Bio-One 675180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Codage alphanumérique des puits
Spécification
Demi-surface | |
0,15 cmsup2/sup | |
Non autoclavable | |
PS | |
15 à 175 μl | |
Culture cellulaire | |
Rond | |
4800 × g (rotor à godets oscillants) | |
8 | |
32/boîte | |
Transparent |
Avec couvercle | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Stérile | |
199 μl | |
Oui | |
32 | |
Étalon | |
Oui | |
127,76 x 85,48 x 14,40 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR de demi-surface à 96 puits, traitée pour la culture cellulaire, à fond plat > Transparent
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu