Learn More
Sulfate de sodium, réactif ACS, granulaire anhydre, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15632450
Sulfate de sodium, réactif ACS, granulaire anhydre, Honeywell Fluka™
Code produit. 15632450 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
2.5 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Code produit. 15632450
Marque: Honeywell-Fluka 2393132.5KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif ACS, anhydre, granulaire, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfate
Forme physique Granules
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Na2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Densité 2.68g/mL at 25°C
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium, réactif ACS, granulaire anhydre, Honeywell Fluka™ >