Learn More
Sulfate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10180182
Sulfate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10180182
5 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Code produit. 10180182
Marque: Fisher Chemical S/6650/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 884°C
Couleur Blanc
pH 5 to 8
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >