Learn More
Sulfate de sodium, réactif ACS, granulaire anhydre, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
12kg
1kg
2.50kg
4 pièces
500g
5kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Sulfate |
| Forme physique | Granules |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | Na2SO4 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Nom IUPAC | disodium ; sulfate |
| Poids de la formule | 142.04g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Qualité | Réactif ACS |
| Densité | 2.68g/mL at 25°C |