Learn More
Sulfate de sodium, 99+ %, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10135553
Sulfate de sodium, 99+ %, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10135553
2.5 kg, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10135553
Marque: Thermo Scientific Acros 424410025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium ; sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition >1700.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884.0°C
Couleur Blanc
pH 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre cristalline granulaire
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Informations sur la solubilité Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Perte par calcination 0.5% max.
Conditionnement Bouteille en plastique
Informations sur la décomposition Decomposition Information: >890°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463917 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/06/2024 Catalog Number424410010,424410025,424410100
Numéro de lotA0456052 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2023 Catalog Number424410010,424410025,424410100
Numéro de lotA0456051 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2023 Catalog Number424410010,424410025,424410100
Numéro de lotA0456050 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2023 Catalog Number424410010,424410025,424410100
Numéro de lotA0451691 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number424410010,424410025,424410100
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium, 99+ %, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >