Learn More
Sulfate de sodium, + de 99 %, pour analyse, poudre, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10702934
Sulfate de sodium, + de 99 %, pour analyse, poudre, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10702934
2.5 kg, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10702934
Marque: Thermo Scientific Acros 218750025
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition >1700.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884.0°C
Note relative au nom 99%, p.a.
Couleur Blanc
pH 5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Informations sur la solubilité Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide,insoluble in alcohol
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte par calcination 0.5% max. (800°C)
Conditionnement Bouteille en plastique
Informations sur la décomposition Decomposition Information: >890°C
Densité 2.68
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464873 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog Number218755000,218750100,218750025
Numéro de lotA0451669 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number218755000,218750100,218750025
Numéro de lotB0140184A Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number218755000,218750100,218750025
Numéro de lotB0140184B Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number218755000,218750100,218750025
Numéro de lotB0140184C Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number218755000,218750100,218750025
Nom du produit
Sulfate de sodium, + de 99 %, pour analyse, poudre, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >