Learn More
Nonahydrate de sulfure de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15681810 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
3 kg
Conditionnement:
100g
25g
3kg
500g
5g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15681810
Marque: Honeywell-Fluka 20804325G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Réactif ACS,≥98,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-84-4
Formule moléculaire H18Na2O9S
Poids moléculaire (g/mol) 240.17
Numéro MDL MFCD00149184
Clé InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfide Nonahydrate
Couleur Incolore ou jaune
Quantité 25 g
Formule linéaire Na2S·9H2O
Numéro UN 1849
Poids de la formule 240.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium sulfide nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: disodium sulfide