Learn More
Iodure de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Description
IK, numéro CAS-7681-11-0, iodure de kali, asmofug e, thyro-block, pima, monoiodure de potassium, knollide, kisol, diiodure de potassium, iodure de potassium ki, iodure de potassium, 500 g, 1 330°C, CHEBI:8346, blanc, 166 g/mol, NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, iodure de potassium, 680°C, 11405, 166,003
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1330°C |
Point de fusion | 680°C |
Couleur | Blanc |
pH | 6 à 8 |
Forme physique | Pleine |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 166g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Tension de vapeur | 1mmHg 745 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium iodure
- Dangers
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium iodide
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
11Minutes
2Secondes
58
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Iodure de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu