Learn More
Hypochlorite de sodium, 10-15 % de chlore actif, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10401841
Hypochlorite de sodium, 10-15 % de chlore actif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10401841
500 mL, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 l
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10401841
Marque: Thermo Scientific Acros 219255000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-52-9, 7732-18-5
Formule moléculaire ClNaO
Poids moléculaire (g/mol) 74.44
Numéro MDL MFCD00011120
Clé InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solutionAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nom IUPAC sodium ; hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hypochlorite
Point de fusion -16,0°C
Note relative au nom 13% Active chlorine
Couleur Jaune
Forme physique Solution
Quantité 500 mL
Formule linéaire NaOCl
Fieser 01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308
Merck Index 15,8762
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 74.44
Pourcentage de pureté ≥12%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.2
Densité 1.2000g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462985 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number219250100,219255000,219250025
Numéro de lotA0467172 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/11/2024 Catalog Number219250100,219250250,219255000,219250025
Numéro de lotA0462985 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2024 Catalog Number219250100,219250250,219255000,219250025
Numéro de lotA0460350 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/02/2024 Catalog Number219250100,219250250,219255000,219250025
Numéro de lotA0458700 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2023 Catalog Number219250100,219250250,219255000,219250025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hypochlorite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hypochlorite
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hypochlorite de sodium, 10-15 % de chlore actif, Thermo Scientific Chemicals >