Learn More
Sulfate de sodium, 99+ %, pour analyse, cristalline, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10022850
Sulfate de sodium, 99+ %, pour analyse, cristalline, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10022850
2.5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10022850
Marque: Thermo Scientific Acros 219260025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium ; sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition >1700.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
pH 5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Informations sur la solubilité Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte par calcination 0.5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.68g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465571 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2024 Catalog Number219260010,219260100,219260025
Numéro de lotA0448261 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number219260010,219260100,219260025
Numéro de lotA0410956 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number219260010,219260100,219260025
Numéro de lotA0437502 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/12/2021 Catalog Number219260010,219260100,219260025
Numéro de lotA0430558 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2021 Catalog Number219260010,219260100,219260025
Nom du produit
Sulfate de sodium, 99+ %, pour analyse, cristalline, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >