Learn More
Sulfate de sodium, réactif ACS, granulaire anhydre, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Sulfate |
Forme physique | Granules |
Quantité | 5 kg |
Formule linéaire | Na2SO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | disodium ; sulfate |
Poids de la formule | 142.04g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | Réactif ACS |
Densité | 2.68g/mL at 25°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium, réactif ACS, granulaire anhydre, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu