Learn More
- Home
- Products
- Produits chimiques
- Sels et produits inorganiques
- Sels inorganiques
- Sels de métaux alcalins
- Sulfate de sodium, réactif ACS, granulaire anhydre, Honeywell Fluka™
Sauvegardez cet article dans vos favoris pour le retrouver facilement !
Sauvegardé !
Rendez-vous dans l’espace « Mes Listes »
Vous avez atteint la limite de 350 produits favoris.
Gérer vos favoris
Sulfate de sodium, réactif ACS, granulaire anhydre, Honeywell Fluka™
Code produit. 15612450 Tous les produits Honeywell Fluka Produits12 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit. 15612450
Marque: Honeywell-Fluka 23931312KG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
CAS | 7757-82-6 |
Formule moléculaire | Na2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.04 |
Numéro MDL | MFCD00003504 |
Clé InChI | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Afficher plusAfficher moins |
CID PubChem | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Sulfate |
Forme physique | Granules |
Quantité | 12 kg |
Formule linéaire | Na2SO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | disodium ; sulfate |
Poids de la formule | 142.04g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | Réactif ACS |
Densité | 2.68g/mL at 25°C |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
Code produit. 10180182
-
Code produit. 15662450
-
Code produit. 10168282
-
Code produit. 15647110
-
Code produit. 11377277
-
Code produit. 15683460
-
Code produit. 15632450
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-4 of
-
Catalog No. 10703811
400,00 € / 500g -
Catalog No. 10793611
142,00 € / 1kg -
Catalog No. 10117113
35,95 € / 100g -
Catalog No. 10112640
46,50 € / 1kg -
Catalog No. 10401841
29,16 € / 500mL -
Catalog No. 15681810
45,44 € / 25g
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium, réactif ACS, granulaire anhydre, Honeywell Fluka™ >