Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.
Marque:  Eppendorf™ 0030504119
774.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10574073
  • 777.10€ / 40 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
  • Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
Analyse protéique quantitative
Autoclavables
Jaune
Polypropylene
96
Oui
121°C
Plaques Deep Well, 96 puits
40 Pk.
85.5 x 127.8 x 27.1 mm
Standard
8 x 12
5 Bags x 8 Plates
Protein LoBind™ Plate
500 μl
Non stérile
Pour les techniques de PCR
6000 x g
PCR Clean (Non-sterile)
Incolore
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM211585K Type de certificatCertificat de conformité Date04/03/2025 Catalog Number0030504119
Numéro de lotM209864H Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number0030504119
Numéro de lotM209596G Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number0030504119
Numéro de lotL209002R Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2024 Catalog Number0030504119
Numéro de lotL208221Q Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2024 Catalog Number0030504119
Nom du produit
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates > No. of Wells: 96, Well Volume: 500 μL, Color: Yellow, Packaging: 40 Plates (5 Bags x 8 Plates)