Learn More
Eppendorf™ Plaques DeepWell à 96 puits de qualité protéine LoBind, blanches
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Accélérez vos processus manuels et automatisés. Les plaques à puits profonds et fond rond en PP Eppendorf™ associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie des puits permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse.
Marque:  Eppendorf™ 0030504100
774.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10664473
  • 777.10€ / 40 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
  • Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
  • Grande résistance chimique
  • G-safe - stabilité de centrifugation maximale
  • LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
  • Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (nettoyage PCR)
  • Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
  • DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
  • Autoclavables
  • Disponibles en option avec un code-barres
  • Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Code-barres inclus
Étalon
Autoclavables
White
Polypropylene
96
Round Bottom (U-well)
Préparation et stockage d’échantillons, culture de bactéries et de levures, isolement d’ARN et d’ADN à haut débit
Clear
Directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485
8 x 12
5 Bags x 8 Plates
Protein LoBind Plate
500 μl
Non stérile
Oui
40 Pk.
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Eppendorf™ Plaques DeepWell à 96 puits de qualité protéine LoBind, blanches > Bordure blanche ; Volume : 500 μl