Learn More
BRAND™ Tubes à centrifuger en PP
Fabriqués en polypropylène hautement translucide. Les tubes à centrifuger en polypropylène BRAND™ peuvent supporter une FCR allant jusqu’à 3000. Gradués et marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Disponibles non stériles et stérilisés par rayons Y en 15 ml ou 50 ml, avec ou sans base. Incluent des bouchons à vis en polyéthylène avec un cône d’étanchéité.
Marque: BRAND™ 114823
199.79 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriqués en polypropylène hautement translucide.
- Résistant jusqu’à 3000 FCR.
- Gradué
- Disponibles non stériles et stérilisés par rayons Y en 15 ml ou 50 ml, avec ou sans base.
- Comprend un bouchon à vis en polyéthylène avec un cône d’étanchéité.
- Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Spécification
50 mL | |
Base | |
116 mm | |
Bouchon à vis | |
Oui | |
3000 x g |
Polypropylène | |
Stérile | |
Conique | |
30 mm | |
Tube à centrifuger |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
0Minutes
16Secondes
47