Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Premium avec revêtement en liège
Stockez et transportez des lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
Marque:  Fisherbrand™ HS15989E
13.75 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11354135
  • 21.95€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames en place dans les fentes rainurées
  • Les fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames
  • Le couvercle emboîtant se ferme facilement et permet d’accéder aisément aux lames
  • Dispose d’un mécanisme de verrouillage par pouce pour une sécurité supplémentaire
  • Empilable
Spécification
Spécification
25
Blanc
141 x 88 x 35 mm
Lames de microscope standard de 25 x 75 mm (1 x 3 po)
35 mm
5,55 in
141 mm
ABS
Oui
3,46 in
88 mm
Liège
Couvercle emboîtant
25 lames
Stockage ou transport en toute sécurité des lames de microscope
1,37 in
Fiche d’inventaire de lames
1 in
25 mm
Rectangulaires
Non stérile
3 in
75 mm
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    0
    Minutes
    16
    Secondes
    47
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.
    Code promotionnel: 25081
    Expire2025-12-31
  • Plusieurs fabricants
    Jusqu'à 60% de réduction
    Code promotionnel24119
    Expire2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Premium avec revêtement en liège > Couleur : Blanc