Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage d’ADNdb BR Qubit™
Pour une détection hautement sélective de l’ADNdb sur l’ARN, même en présence de contaminants. Les kits de dosage d’ADNdb Qubit sont précis pour des concentrations de 10 pg /ul à 100 ng / ul et de 100 pg / ul à 1 000 ng / ul, respectivement.
Marque: Invitrogen™ Q32854
327.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Kit de dosage d’ADNdb HS Qubit
Requires : Fluorimètre Qubit 1,0 ou 2,0 ou autre fluorimètre et tubes pour PCR à paroi mince de 500 μl
Description
Réalisez une quantification exacte et précise de l’ADNdb avec les kits de dosage de l’ADNdb Qubit HS (haute sensibilité) et de l’ADNdb Qubit BR (large gamme). Ces kits de quantification de l’ADNdb permettent une détection rapide et sélective des échantillons d’ADN à faible abondance et abondance élevée, et peuvent distinguer l’ADNdb de l’ADNsb, l’ARN, des protéines et des nucléotides libres. Les contaminants, tels que les sels, les solvants ou les détergents, sont bien tolérés.
Les kits de dosage d’ADNdb HS et BR Qubit sont conçus pour être utilisés avec les fluoromètres Qubit. Les dosages sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin (ADNdb) par rapport à l’ADN simple brin (ADNsb), l’ARN, les protéines et les nucléotides libres. Tous les kits comprennent un réactif de dosage concentré, un tampon de dilution et des étalons d’ADN pré-dilués. Il suffit de diluer le réactif à l’aide du tampon fourni, d’ajouter votre échantillon (tout volume compris entre 1 µl et 20 µl est acceptable) et de lire la concentration à l’aide d’un fluoromètre Qubit.Kit de dosage d’ADNdb HS Qubit
Lorsque le kit de dosage de l’ADNdb HS Qubit (haute sensibilité) est utilisé avec le fluoromètre Qubit, il offre une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ADN sensibles. Le kit de dosage est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 0,005 à 120 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 0,1 − 120 ng.
Remarques
• Les kits de dosage de l’ADNdb HS Qubit peuvent être utilisés avec n’importe quel fluoromètre Qubit
• À utiliser avec des tubes PCR de 0,5 ml transparents à paroi fine (Réf. Q32856) pour le fluorimètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (Réf. Q33252) pour le fluorimètre Qubit Flex
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Quantification de l’ADNdb, haute sensibilité | |
510/527 | |
500 réactions | |
Qubit | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Fluorimètre Qubit | |
0,1 à 120 ng | |
500 assays |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.