Learn More
Eppendorf™ Plaque PCR twin.tec™ 96LoBind
La plaque PCR Eppendorf™ Twin.tec™ 96 LoBind est conçue pour optimiser le rendement de vos molécules cibles.
Marque: Eppendorf™ 0030129679
199.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Taux de récupération maximum pour des résultats de dosage améliorés
- Disponible avec code-barres (sur demande)
- Idéal également pour la PCR quantitative en temps réel
- Cadre en polycarbonate d’une solidité exceptionnelle et résistant à la torsion
- Matrice OptiTrack™ pour une identification plus rapide des échantillons et moins d’erreurs de pipetage
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent également le risque de contamination croisée
- Certifié exempt d’ADN, d’ADNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (usage en PCR), par lots
Spécification
Aucun code-barres | |
Pour un usage en PCR | |
Étalon | |
8 x 12 | |
Plaques | |
Jaune | |
PCR Plate | |
Polypropylène, Polycarbonate | |
96 | |
V | |
Oui | |
25 | |
Pour un usage en PCR | |
Oui |
Faible liaison d’ADN | |
Oui | |
Avec couvercle | |
Autoclavables | |
Eppendorf™ | |
Oui | |
À jupe | |
150 μl | |
Non stérile | |
PCR en temps réel | |
2250 x g | |
Oui | |
25/boîte | |
Incolore |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 14
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
15Heures
15Minutes
39Secondes
33Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Plaque PCR twin.tec™ 96LoBind > Couleur : Jaune ; Nombre par boîte : 25
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu