Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.
375.50€ - 2096.35€
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Matériau Polypropylene
Stérilité Non stérile
FCR max. 6000 x g
Couleur du puits Incolore
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Couleur Nbre de puits Volume (métrique) du puits Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Nbre de puits Volume (métrique) du puits Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10574073
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030504119
Jaune 96 500 μl 5 Bags x 8 Plates
777.10€
40 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10367133
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030508106
Blanc 96 500 μl 10 Bags x 12 Plates
2096.35€
120 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10709263
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030504208
Blanc, White 96 1000 μl 5 sachets, 4 plaques/sachet
375.50€
20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10215373
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030508203
Blanc, Clear Bottom 96 1000 μl 10 Bags x 8 Plates
1345.36€
80 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11518643
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030504305
Blanc 96 2000 μl 5 Bags x 4 Plates
424.00€
20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
  • Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates.
Spécification
Spécification
Autoclavables
Non stérile
Incolore
Polypropylene
6000 x g
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates