Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique à 96 puits MicroAMP™ Fast avec code-barres, 0,1 ml
Il réduit le temps de réaction de la PCR de 2 heures à 25 minutes
Marque:  Applied Biosystems™ 4346906
110.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24286" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12142000
  • 174.00€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Composant intégral du système de PCR Applied Biosystems du modèle Fast
  • Conductivité thermique maximale pour un cyclage thermique précis
  • Résultats de PCR reproductibles, spécifiques et sensibles en à peine 25 minutes
  • Validée avec d’autres composants du système pour des résultats constants
  • Chaque plaque de réaction porte un marquage numérique à huit chiffres (code-barres), unique et sérialisé, qui peut être lu par l’utilisateur et par la machine afin d’éviter les erreurs de suivi
  • Contact thermique accru pour un chauffage plus rapide et plus uniforme
  • La conception avancée augmente considérablement son contact thermique avec le thermocycleur rapide Applied Biosystems Veriti™ Fast 96 puits
  • L’épaisseur constante de puits à puits permet à tous les échantillons de suivre un cycle de PCR uniforme
  • Plateforme : Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7500 Fast Dx, Système 7500 Fast, Système 7900 HT Fast, StepOnePlus™, Thermocycleur Veriti™ Dx Fast, Thermocycleur Veriti Fast, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7 Fast
Applications : PCR rapide en temps réel, PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Conditions ambiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Code-barres inclus
Contient 20 plaques.
Conservation à température ambiante possible. Si les conditions de conservation sont respectées, les plaques peuvent être conservées indéfiniment.
MicroAmp™
Microplaque
Semi
0,2 mL
0,1 mL
Rapide
Certifié exempt d’ADN/RNase
20 plaques
Optique
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Polypropylène
96
20 plaques
Température ambiante
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotI0960Q312 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/04/8021 Catalog Number4346906_LITL18 PROMO,4346906
Numéro de lotI49024Q615 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog Number
Numéro de lotI3704Q728 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2025 Catalog Number
Numéro de lotI3704Q325 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2025 Catalog Number
Numéro de lotI3892Q229 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2025 Catalog Number
Nom du produit
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique à 96 puits MicroAMP™ Fast avec code-barres, 0,1 ml > 20 plaques