Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis en vrac
En PP. Les tubes pour microcentrifugeuse BRAND™ avec bouchons à vis en vrac possèdent une zone de marquage dépolie qui permet d’identifier l’échantillon ou d’apporter toute autre annotation. Les tubes gradués sont stériles, sans endotoxines, non mutagènes et non toxiques et sont exempts d’ADN, de DNase et de RNase. La plage de températures de fonctionnement se situe entre –196°C et 121°C.
Marque:  BRAND™ 780751
181.58 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10644731
  • 238.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En PP.
  • Gradué.
  • Comprend des bouchons à vis en vrac en polypropylène avec joint en silicone.
  • La zone de marquage dépolie permet d’identifier les échantillons et d’autres notations.
  • La plage de températures se situe entre –196°C et 121°C.
  • Exempt d’ADN, de DNase et de RNase
  • Stériles, sans endotoxines, non mutagènes, non toxiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
DIN EN 285
Autoclavable
Transparent
Autostable, fond conique
500/boîte
Stérile
Bouchon à vis
Polypropylène
1,5 ml
Polypropylène
47mm
–196 à 121°C
Oui
11 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2205402903 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog Number780751
Numéro de lot910835704 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog Number780751
Nom du produit
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis en vrac > Capacité : 1,5 ml