Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Pointes à filtre
Avec leur filtre unique à deux phases, les ep Dualfilter T.I.P.S offrent une protection ultime de la pipette et de l'échantillon contre toute contamination involontaire et inaperçue.
Marque: Eppendorf™ 0030078578
170.40 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "22546" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.66500kg
Description
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™Les cônes à filtre offrent une protection optimale des pipettes et des échantillons contre toute contamination involontaire et inaperçue
- Un filtre unique en deux phases offre une protection optimale des pipettes, des échantillons contre toute contamination involontaire et inaperçue
- Avec une dynamique de flux définie, une faible mouillabilité et une stabilité thermique élevée, ils sont certifiés exempts de pyrogènes et propres par PCR
- Deux couches filtrantes assurent une double protection contre les aérosols et les biomolécules
- Sans additifs inhibant la PCR pour des résultats en aval fiables
- Inspection continue de chaque lot de production par un laboratoire indépendant garantissant une qualité et une pureté élevées
- Certificat d’efficacité du filtre selon EN 1822
- Conception de rack mince et moderne avec couvercle refermable
- Durabilité améliorée avec 20 % moins de polypropylène consommé par rack
Spécification
50 μl à 1000 μl | |
Stérile | |
Not Autoclavable | |
76 mm | |
Portoir | |
960 pointes | |
10 racks x 96 pointes | |
Air-cushion System | |
Polypropylène |
À filtre | |
Transparent | |
3 in. | |
PCR Clean and Sterile | |
960 Tips (10 Racks x 96 Tips) | |
Consommables | |
Bleu | |
ep Dualfilter T.I.P.STM |