Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis de 1,5 ml SuperClear™
GREENER_CHOICE
Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
Marque:  Labcon 3611-875-000-9
161.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16644112
  • 184.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Microtubes à centrifuger à bouchon à vis
  • Les bouchons comprennent un joint torique en éthylène-propylène intégré
  • Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Autoclavables
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Avec bouchons attachés
1,5 ml
Résine en polypropylène
50 tubes / sachet / 10 sachets / boîte / carton
Stérile
Oui
RCF de 20000
Autoclavable
Naturel
Centrifugation
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
Microtubes à centrifuger SuperClear™